4-Fluorzimtsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
PC3732-100G
PC3732-250G
PC3732-1KG
PC3732-500G
APOSPC3732-100GEA
40.1
CHF
APOSPC3732-100G
APOSPC3732-250G
APOSPC3732-1KG
APOSPC3732-500G
4-Fluorzimtsäure 99%
4-Fluorzimtsäure
Formel:
C₉H₇FO₂ MW: 166,15 g/mol Melting Pt: 208…210 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004395 CAS-Nummer: 459-32-5 EINECS: 207-288-9 |