3-Fluorocinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(3-Fluorophenyl)acrylic acid, m-Fluorocinnamic acid, 3-Fluorocinnamic Acid
PC3731-100G
PC3731-25G
PC3731-5G
APOSPC3731-100GEA
78.4
CHF
APOSPC3731-100G
APOSPC3731-25G
APOSPC3731-5G
3-Fluorocinnamic acid 98%
3-Fluorocinnamic acid
Formel:
C₉H₇FO₂ MW: 166.15 g/mol Melting Pt: 166…167 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004383 CAS-Nummer: 458-46-8 EINECS: 207-281-0 |