2-Fluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(2-Fluorophenyl)propenoic acid
PC3730-25G
PC3730-5G
APOSPC3730-25GEA
176
CHF
APOSPC3730-25G
APOSPC3730-5G
2-Fluorzimtsäure 98%
2-Fluorzimtsäure
Formel:
C₉H₇FO₂ MW: 166.15 g/mol Melting Pt: 178…182 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004370 CAS-Nummer: 451-69-4 EINECS: 207-195-3 |