Tetrafluorborsäure min 48% in wässriger Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Fluoboric acid
PC3728-2.5KG PC3728-500G
APOSPC3728-2.5KGEA 0 CHF
APOSPC3728-2.5KG APOSPC3728-500G
Tetrafluorborsäure min 48% in wässriger Lösung
Tetrafluorborsäure
Formel: HBF₄
MW: 87,81 g/mol
Siedepunkt: 130 °C
Dichte: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 66 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011345
CAS-Nummer: 16872-11-0
UN: 1775
ADR: 8,II