α-Chlor-2-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Fluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2-fluorobenzene, α-Chloro-o-fluorotoulene
PC3700-100G PC3700-10G PC3700-500G
APOSPC3700-100GEA 0 CHF
APOSPC3700-100G APOSPC3700-10G APOSPC3700-500G
α-Chlor-2-fluortoluol 98%
α-Chlor-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Siedepunkt: 175 °C
Dichte: 1.216 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000892
CAS-Nummer: 345-35-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II