4-(4-Fluorbenzoyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(4-Fluorophenyl)(pyridin-4-yl)methanone
PC3699-1G
PC3699-25G
PC3699-5G
APOSPC3699-1GEA
69.8
CHF
APOSPC3699-1G
APOSPC3699-25G
APOSPC3699-5G
4-(4-Fluorbenzoyl)pyridin
4-(4-Fluorbenzoyl)pyridin
Formel:
C₁₂H₈FNO MW: 201,2 g/mol Melting Pt: 85…87 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683088 CAS-Nummer: 41538-36-7 |