2,4,6-Trifluorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3697-1G PC3697-5G
APOSPC3697-1GEA 76.6 CHF
APOSPC3697-1G APOSPC3697-5G
2,4,6-Trifluorbenzolsulfonamid
2,4,6-Trifluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₄F₃NO₂S
Melting Pt: 109…112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01940428
CAS-Nummer: 502642-77-5