4-Fluor-3-methoxybenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC3692-1G
PC3692-5G
PC3692-25G
APOSPC3692-1GEA
29.7
CHF
APOSPC3692-1G
APOSPC3692-5G
APOSPC3692-25G
4-Fluor-3-methoxybenzylalkohol 97%
4-Fluor-3-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₉FO₂ MW: 156,16 g/mol Melting Pt: 47…50 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272133 CAS-Nummer: 128495-45-4 |