3-Fluorbenzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (3-Fluorophenyl)methanamine
PC3680-25G PC3680-5G PC3680-100G
APOSPC3680-25GEA 73.1 CHF
APOSPC3680-25G APOSPC3680-5G APOSPC3680-100G
3-Fluorbenzylamin 95%
3-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Siedepunkt: 87…89 °C/25mmHg
Dichte: 1.097 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008113
CAS-Nummer: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8,II