4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3623-1G PC3623-5G
APOSPC3623-1GEA 289 CHF
APOSPC3623-1G APOSPC3623-5G
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure 98%
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₃
MW: 239,0500 g/mol
Melting Pt: 140…143 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08689525
CAS-Nummer: 874289-18-6