2-Fluor-3-methyl-5-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-5-methyl-3-pyridylboronic acid, 2-Fluoro-3-methylpyridine-5-boronic acid, (6-Fluoro-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
PC3613-5G PC3613-25G
APOSPC3613-5GEA 103 CHF
APOSPC3613-5G APOSPC3613-25G
2-Fluor-3-methyl-5-pyridinboronsäure
2-Fluor-3-methyl-5-pyridinboronsäure
Formel: C₆H₇BFNO₂
MW: 154.94 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03411562
CAS-Nummer: 904326-92-7