3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3602-5G PC3602-1G PC3602-250MG
APOSPC3602-5GEA 205 CHF
APOSPC3602-5G APOSPC3602-1G APOSPC3602-250MG
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741401
CAS-Nummer: 1000339-55-8