3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3601-10G PC3601-1G PC3601-5G
APOSPC3601-10GEA 262 CHF
APOSPC3601-10G APOSPC3601-1G APOSPC3601-5G
3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene 95%
3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene
Formel: C7H3F4NO2
MW: 209.0978 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07779168
CAS-Nummer: 454-73-9