2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3594-10G
PC3594-5G
PC3594-1G
APOSPC3594-10GEA
339
CHF
APOSPC3594-10G
APOSPC3594-5G
APOSPC3594-1G
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O₂ MW: 204,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08741399 CAS-Nummer: 1000339-54-7 |