2-Fluor-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Methoxy-N-methyl 3-borono-4-fluorobenzamide
PC3588-1G PC3588-5G
APOSPC3588-1GEA 456 CHF
APOSPC3588-1G APOSPC3588-5G
2-Fluor-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure 98%
2-Fluor-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,0000 g/mol
Melting Pt: 117…119 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436038
CAS-Nummer: 874289-59-5