2-Fluor-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Fluoro-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-5-(pyrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
PC3581-1G PC3581-5G
APOSPC3581-1GEA 289 CHF
APOSPC3581-1G APOSPC3581-5G
2-Fluor-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
2-Fluor-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₃BFNO₃
Melting Pt: 146…148 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436030
CAS-Nummer: 874289-42-6