3-Fluor-4-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3577-10G PC3577-1G PC3577-5G
APOSPC3577-10GEA 880 CHF
APOSPC3577-10G APOSPC3577-1G APOSPC3577-5G
3-Fluor-4-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₅BFNO₃
Melting Pt: 162…164 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436039
CAS-Nummer: 874289-10-8