5-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (5-Carbamoyl-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Carbamoyl-2-fluorophenyboronic acid, 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3573-1G PC3573-5G
APOSPC3573-1GEA 213 CHF
APOSPC3573-1G APOSPC3573-5G
5-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure 97%
5-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BFNO₃
Melting Pt: 192…194 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436055
CAS-Nummer: 874289-39-1