3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3571-1G
PC3571-5G
APOSPC3571-1GEA
114
CHF
APOSPC3571-1G
APOSPC3571-5G
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BBrF₃O₂ Melting Pt: 177…180 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08436051 CAS-Nummer: 913835-64-0 |