4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Dimethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid
PC3564-1G
PC3564-5G
APOSPC3564-1GEA
323
CHF
APOSPC3564-1G
APOSPC3564-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure 98%
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₃ MW: 211,00 g/mol Melting Pt: 147…149 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08436060 CAS-Nummer: 874289-13-1 |