5-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Borono-4-fluorobenzoic acid
PC3563-1G PC3563-5G
APOSPC3563-1GEA 90.5 CHF
APOSPC3563-1G APOSPC3563-5G
5-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure 96%
5-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₄
MW: 183,9300 g/mol
Melting Pt: 224…226 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436065
CAS-Nummer: 874219-59-7