2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 2-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid
PC3537-1G PC3537-250MG PC3537-5G
APOSPC3537-1GEA 29.7 CHF
APOSPC3537-1G APOSPC3537-250MG APOSPC3537-5G
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Melting Pt: 173…175 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08436034
CAS-Nummer: 603122-84-5