2'-Chlor-5'-fluoracetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3531-25G PC3531-5G PC3531-100G
APOSPC3531-25GEA 188 CHF
APOSPC3531-25G APOSPC3531-5G APOSPC3531-100G
2'-Chlor-5'-fluoracetophenon 99%
2'-Chlor-5'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
MW: 172.59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042574
CAS-Nummer: 2965-16-4