1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC3522-1G PC3522-5G
APOSPC3522-1GEA 165 CHF
APOSPC3522-1G APOSPC3522-5G
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Formel: C₁₁H₁₄FN₃O₂
Melting Pt: 73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08692379
CAS-Nummer: 392660-27-4