1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3505-1G
PC3505-5G
APOSPC3505-1GEA
710
CHF
APOSPC3505-1G
APOSPC3505-5G
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formel:
C₇H₉FN₂O₂S MW: 204,22 g/mol Melting Pt: 117…120 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08692478 CAS-Nummer: 914637-59-5 |