4-Fluorbenzhydrazid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Fluorobenzoic hydrazide, 4-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 4-Fluorobenzoic acid hydrazide, 4-Fluorobenzohydrazide
PC3495G-100G
PC3495G-25G
PC3495G-5G
APOSPC3495G-100GEA
516
CHF
APOSPC3495G-100G
APOSPC3495G-25G
APOSPC3495G-5G
4-Fluorbenzhydrazid 98%
4-Fluorbenzhydrazid
Formel:
C₇H₇FN₂O MW: 154,14 g/mol Melting Pt: 160…166 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060562 CAS-Nummer: 456-06-4 |