2-Fluorbenzhydrazid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide
PC3495E-10G PC3495E-50G PC3495E-1G
APOSPC3495E-10GEA 87.2 CHF
APOSPC3495E-10G APOSPC3495E-50G APOSPC3495E-1G
2-Fluorbenzhydrazid 98%
2-Fluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Melting Pt: 70…74 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025112
CAS-Nummer: 446-24-2