4-Fluorbenzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3490-100G PC3490-500G PC3490-50G
APOSPC3490-100GEA 43.6 CHF
APOSPC3490-100G APOSPC3490-500G APOSPC3490-50G
4-Fluorbenzolsulfonylchlorid 95%
4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C/2mmHg
Melting Pt: 29…31 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007438
CAS-Nummer: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,II