3-Fluorbenzamid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3474-100G PC3474-25G
APOSPC3474-100GEA 191 CHF
APOSPC3474-100G APOSPC3474-25G
3-Fluorbenzamid 99%
3-Fluorbenzamid
Formel: C₇H₆FNO
Melting Pt: 129…132 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007983
CAS-Nummer: 455-37-8
EINECS: 207-247-5