Undecafluorohexanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Perfluorohexanoic Acid, IPC-PFFA-6
PC3454-1G PC3454-5G PC3454-10G
APOSPC3454-1GEA 26.2 CHF
APOSPC3454-1G APOSPC3454-5G APOSPC3454-10G
Undecafluorohexanoic acid
Undecafluorohexanoic acid
Formel: C₆HF₁₁O₂
Siedepunkt: 157 °C
Dichte: 1.762 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00198040
CAS-Nummer: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
UN: 3265
ADR: 8,II