1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3451-1G
APOSPC3451-1GEA 88.9 CHF
APOSPC3451-1G
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin
Formel: C₁₁H₁₃FN₂O₂
MW: 224,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798370
CAS-Nummer: 719-70-0