2-Fluorbenzaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3450-100G
PC3450-1KG
PC3450-250G
APOSPC3450-100GEA
29.7
CHF
APOSPC3450-100G
APOSPC3450-1KG
APOSPC3450-250G
2-Fluorbenzaldehyd 99%
2-Fluorbenzaldehyd
Formel:
C₇H₅FO Siedepunkt: 172…175 °C Melting Pt: –45 °C Dichte: 1.178 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 55 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003302 CAS-Nummer: 446-52-6 EINECS: 207-171-2 UN: 1989 ADR: 3,III |