8-Fluorisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3441-100MG
PC3441-500MG
PC3441-1G
PC3441-250MG
APOSPC3441-100MGEA
26.2
CHF
APOSPC3441-100MG
APOSPC3441-500MG
APOSPC3441-1G
APOSPC3441-250MG
8-Fluorisochinolin
8-Fluoroisoquinoline
Formel:
C₉H₆FN MW: 147,1500 g/mol Melting Pt: 27…28 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09878369 CAS-Nummer: 1075-00-9 |