5-Fluor-2-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3436-1G
PC3436-250MG
APOSPC3436-1GEA
342
CHF
APOSPC3436-1G
APOSPC3436-250MG
5-Fluor-2-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
5-Fluor-2-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BFNO₃ MW: 196,9700 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09878343 CAS-Nummer: 957062-96-3 |