2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3435-1G PC3435-5G PC3435-25G
APOSPC3435-1GEA 17.6 CHF
APOSPC3435-1G APOSPC3435-5G APOSPC3435-25G
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,19 g/mol
Melting Pt: 187…190 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320751
CAS-Nummer: 37526-59-3