5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-tolualdehyde, 2-Trifluoromethyl-5-fluorobenzaldehyde
PC3423-10G PC3423-5G
APOSPC3423-10GEA 95.8 CHF
APOSPC3423-10G APOSPC3423-5G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Flash-Pt: 82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236276
CAS-Nummer: 90381-08-1