2,3,5-Trifluorzimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3419-5G PC3419-1G
APOSPC3419-5GEA 142 CHF
APOSPC3419-5G APOSPC3419-1G
2,3,5-Trifluorzimtsäure 97%
2,3,5-Trifluorzimtsäure
Formel: C₉H₅F₃O₂
MW: 202.13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 237761-79-4