2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl dimethacrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3418-1G PC3418-5G
APOSPC3418-1GEA 239 CHF
APOSPC3418-1G APOSPC3418-5G
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl dimethacrylate 97%
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl dimethacrylate
Formel: C₁₃H₁₄F₆O₄
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00069086
CAS-Nummer: 918-36-5