2-Amino-3-fluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3404-1G PC3404-5G
APOSPC3404-1GEA 27.9 CHF
APOSPC3404-1G APOSPC3404-5G
2-Amino-3-fluorphenol 97%
2-Amino-3-fluorphenol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,1163 g/mol
Melting Pt: 126…127 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07368754
CAS-Nummer: 53981-23-0