2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3399-25G PC3399-100G
APOSPC3399-25GEA 80.1 CHF
APOSPC3399-25G APOSPC3399-100G
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane
Formel: C₉H₅F₁₅O
Siedepunkt: 130 °C
Melting Pt: –100 °C
Dichte: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038367
CAS-Nummer: 297730-93-9