2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3389-25G PC3389-5G PC3389-1G
APOSPC3389-25GEA 658 CHF
APOSPC3389-25G APOSPC3389-5G APOSPC3389-1G
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole
Formel: C₆H₄F₃NO
MW: 163,100 g/mol
Melting Pt: 48…50 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00141809
CAS-Nummer: 2557-70-2