Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC3371-25G PC3371-5G
APOSPC3371-25GEA 804 CHF
APOSPC3371-25G APOSPC3371-5G
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Formel: C₄F₉KO₄S
MW: 354,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155953
CAS-Nummer: 117205-07-9