3-Fluor-2-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3369-1G
PC3369-5G
PC3369-10G
PC3369-25G
APOSPC3369-1GEA
26.2
CHF
APOSPC3369-1G
APOSPC3369-5G
APOSPC3369-10G
APOSPC3369-25G
3-Fluor-2-nitropyridin 98%
3-Fluoro-2-nitropyridine
Formel:
C₅H₃FN₂O₂ Melting Pt: 30…35 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114127 CAS-Nummer: 54231-35-5 |