1-(4-Fluorphenylsulfonyl)pyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
PC3357-1G PC3357-5G
APOSPC3357-1GEA 87.2 CHF
APOSPC3357-1G APOSPC3357-5G
1-(4-Fluorphenylsulfonyl)pyrrolidin
1-(4-Fluorphenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00783756
CAS-Nummer: 157187-14-9