4,6-Difluorpyrimidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3333-25G PC3333-5G
APOSPC3333-25GEA 471 CHF
APOSPC3333-25G APOSPC3333-5G
4,6-Difluorpyrimidin 95%
4,6-Difluoropyrimidine
Formel: C₄H₂F₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412223
CAS-Nummer: 2802-62-2
UN: 1993
ADR: 3,III