Perfluorooctene-2
Lieferant: Apollo Scientific
PC3332-1G PC3332-25G PC3332-5G
APOSPC3332-1GEA 193 CHF
APOSPC3332-1G APOSPC3332-25G APOSPC3332-5G
Perfluorooctene-2
Perfluorooctene-2
Formel: C₈F₁₆
MW: 400,07 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04038344
CAS-Nummer: 65500-50-7