1-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC3328-10G PC3328-50G PC3328-5G
APOSPC3328-10GEA 40.1 CHF
APOSPC3328-10G APOSPC3328-50G APOSPC3328-5G
1-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzol 97%
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.55 g/mol
Siedepunkt: 140 °C
Dichte: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00276971
CAS-Nummer: 772-49-6