Tris(perfluorbutyl)amin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
PC3312C-100G PC3312C-1KG PC3312C-250G
APOSPC3312C-100GEA 218 CHF
APOSPC3312C-100G APOSPC3312C-1KG APOSPC3312C-250G
Tris(perfluorbutyl)amin
Tris(perfluorbutyl)amin
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Formel: C₁₂F₂₇N
Siedepunkt: 178 °C
Melting Pt: –52 °C
Dichte: 1.88 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000436
CAS-Nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1