2-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-(Trifluoromethyl)-3-pyridylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid, (6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
PC3307-1G
PC3307-5G
APOSPC3307-1GEA
29.7
CHF
APOSPC3307-1G
APOSPC3307-5G
2-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure 97%
2-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₆H₅BF₃NO₂ MW: 190,92 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07375381 CAS-Nummer: 868662-36-6 |