3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3297-1G PC3297-5G PC3297-25G
APOSPC3297-1GEA 26.2 CHF
APOSPC3297-1G APOSPC3297-5G APOSPC3297-25G
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Formel: C₉H₇FN₂
MW: 162,17 g/mol
Melting Pt: 101…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665857
CAS-Nummer: 154258-82-9